Learn More
Thermo Scientific™ Luminaris Color Probe qPCR Master Mix
Optimize qPCR with probe detection using standard cycling protocols with these ready-to-use master mixes with premixed UDG, available with or without blue color.
262.00€ - 3815.00€
Especificaciones
Descripción | Sonda de color |
---|---|
Método de detección | Sonda de cebado |
Formato | Tubo |
GC-Rich PCR Performance | Alto |
Método de PCR | qPCR |
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13273169
|
Thermo Scientific™
K0353 |
1.250 reacciones |
1174.00€
1250 reacciones |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13293169
|
Thermo Scientific™
K0351 |
250 reacciones |
262.00€
250 reacciones |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13283169
|
Thermo Scientific™
K0354 |
5.000 reacciones |
3815.00€
5000 reacciones |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13263169
|
Thermo Scientific™
K0352 |
500 reacciones |
493.00€
500 reacciones |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Luminaris Color Probe and Luminaris Probe qPCR Master Mixes are universal ready-to-use solutions optimized for qPCR and two-step RT-qPCR. The master mixes include Thermo Scientific Hot Start Taq DNA polymerase, uracil-DNA glycosylase (UDG) and dNTPs in an optimized PCR buffer. Only the template, primers and probe need to be added.
The Hot Start Taq DNA polymerase, in combination with an optimized buffer, ensures PCR specificity and sensitivity. dUTP and UDG are included in the mix for carry-over contamination control. The Luminaris Color Probe qPCR Master Mixes are supplemented with an inert blue dye and a separate Yellow Sample Buffer that contains a yellow dye. The qPCR reaction mix containing both components is green.
The use of Luminaris Color Probe and Luminaris Probe qPCR Master Mixes in qPCR ensures reproducible, sensitive and specific quantification of genomic, plasmid, viral and cDNA templates. Individual formulations of Luminaris Color Probe and Luminaris Probe qPCR Master Mixes with ROX at different concentrations as passive reference dye are available for most qPCR platforms.
Highlights
- Blue Master Mix and Yellow Sample Buffer for easy pipetting
- UDG in the master mix to prevent carry-over contamination
- Excellent qPCR performance
- Specificity — Hot Start Taq DNA Polymerase and the optimized buffer reduce primer dimers
- Sensitivitity — single copy detection
- Wide linear range — accurate quantification across 9 orders of magnitude
- Reproducibility and convenience — ready-to-use 2X master mix
- Equal performance of blue and colorless master mixes
- Versions with premixed ROX for different real-time platforms
- Standard cycling protocols
Especificaciones
Sonda de color | |
Tubo | |
qPCR | |
Estándar | |
Luminaris | |
Expresión génica | |
ADN, ADNbc |
Sonda de cebado | |
Alto | |
ADN polimerasa Taq | |
BioRad CFX96™, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, BioRad MyiQ, MJ Chromo4, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler, MJ Opticon | |
Mezcla maestra para qPCR | |
2X (mezcla maestra de sonda para qPCR Luminaris Color), 40X (tampón de muestra amarillo) |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.