Learn More
Thermo Scientific™ Luminaris Color Probe qPCR Master Mix
Optimize qPCR with probe detection using standard cycling protocols with these ready-to-use master mixes with premixed UDG, available with or without blue color.
Marca: Thermo Scientific™ K0351
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
Description
Luminaris Color Probe and Luminaris Probe qPCR Master Mixes are universal ready-to-use solutions optimized for qPCR and two-step RT-qPCR. The master mixes include Thermo Scientific Hot Start Taq DNA polymerase, uracil-DNA glycosylase (UDG) and dNTPs in an optimized PCR buffer. Only the template, primers and probe need to be added.
The Hot Start Taq DNA polymerase, in combination with an optimized buffer, ensures PCR specificity and sensitivity. dUTP and UDG are included in the mix for carry-over contamination control. The Luminaris Color Probe qPCR Master Mixes are supplemented with an inert blue dye and a separate Yellow Sample Buffer that contains a yellow dye. The qPCR reaction mix containing both components is green.
The use of Luminaris Color Probe and Luminaris Probe qPCR Master Mixes in qPCR ensures reproducible, sensitive and specific quantification of genomic, plasmid, viral and cDNA templates. Individual formulations of Luminaris Color Probe and Luminaris Probe qPCR Master Mixes with ROX at different concentrations as passive reference dye are available for most qPCR platforms.
Las mezclas maestras de sondas para qPCR Thermo Scientific Luminaris Color son soluciones universales listas para su uso optimizadas para RT-qPCR de dos pasos y qPCR. Las mezclas maestras incluyen ADN polimerasa Taq de inicio en caliente Thermo Scientific, uracilo-ADN glicosilasa (UDG) y dNTP en un tampón PCR optimizado. Solo es necesario añadir la plantilla, los cebadores y la sonda.La ADN polimerasa Taq de inicio en caliente, en combinación con un tampón optimizado, garantiza la sensibilidad y la especificidad de la PCR. La mezcla incluye dUTP y UDG para realizar un control de la contaminación cruzada. Las mezclas maestras de sondas para qPCR Luminaris Color se complementan con un colorante azul inerte y un tampón de muestra amarillo independiente que contiene un colorante amarillo. La mezcla de reacción de qPCR que contiene ambos componentes es verde.
El uso de mezclas maestras de sondas para qPCR Luminaris Color en qPCR garantiza la cuantificación específica, sensible y reproducible de plantillas de ADNc, viral, plasmídico y genómico. Las formulaciones individuales de mezclas maestras de sondas para qPCR Luminaris Color con ROX en diferentes concentraciones como colorante de referencia pasivo están disponibles para la mayoría de plataformas qPCR.
Especificidad: sin dímeros en el cebador
Sensibilidad: detecta un número bajo de copias
Amplia gama lineal: cuantificación precisa en 9 órdenes de magnitud.
Reproducibilidad y comodidad: mezcla maestra 2X lista para su uso.
- Mezcla maestra azul y tampón de muestra amarillo para facilitar el pipeteo
- UDG en la mezcla maestra para evitar la contaminación cruzada
- Excelente rendimiento de qPCR
- Versiones con ROX premezclado para diferentes plataformas en tiempo real
- Protocolos de ciclo estándar
Incluye:
- Las mezclas maestras de sonda para qPCR Luminaris Color incluyen polimerasa Taq de inicio en caliente, UDG y dNTP (también dUTP) en un tampón de PCR optimizado con un colorante azul
- 40X tampón de muestra amarillo con colorante amarillo
- Agua libre de nucleasas
Recomendada para:
Análisis de la expresión génica; validación de ARNip; genotipado; detección de patógenos
Specifications
Contains: • 2 x 1.25 mL Luminaris Color Probe qPCR Master Mix (2X) containing Hot Start Taq DNA Polymerase, UDG and dNTPs (with dUTP) in an optimized PCR buffer with a blue dye; sufficient for 250 x 20 μL reactions • 1 x 1.25 mL 40X Yellow Sample Buffer • 2 x 1.25 mL Nuclease-Free Water Store at -20°C. |
|
Primer-probe | |
Alto | |
ADN polimerasa Taq | |
BioRad CFX96™, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, BioRad MyiQ, MJ Chromo4, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler, MJ Opticon | |
Mezcla maestra para qPCR | |
250 reacciones de 20 μl | |
2X (mezcla maestra de sonda para qPCR Luminaris Color), 40X (tampón de muestra amarillo) | |
ADN, ADNbc |
Sonda de color | |
Tubo | |
qPCR | |
Estándar | |
Luminaris | |
250 x 20 μL Reactions | |
PCR en tiempo real (PCRq) | |
250 reacciones | |
2 x 1,25 ml |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.