Learn More
Corning™ Agitador orbital LSE™ con plataforma plana
Ideal for staining and washing of fragile gels
Marca:  Corning™ 6781-FP
Detalles adicionales : Peso : 8.60000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10359009
  • 1129.41€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El agitador orbital de baja velocidad Corning LSE incluye una plataforma de 30 x 30 cm, y es ideal para teñir y desteñir geles, lavar blots y realizar aplicaciones de mezcla en general. La velocidad se puede ajustar de 3 a 60 rpm, y el temporizador se puede ajustar para un máximo de 2 horas o para un funcionamiento continuo.
  • Ideal para teñir y lavar geles frágiles
  • El movimiento suave evita la formación de espuma de líquidos
  • Control analógico sencillo con mandos de giro sencillo
  • Órbita de 19 mm para transferencia, tinción de gel y mezcla general
  • Seguro para uso en salas frías e incubadoras
  • Especificaciones
    Especificaciones
    19 mm
    De 4 °C a 70 °C
    Enchufe de la UE
    295 x 295 mm
    160 mm
    295 mm
    5 kg
    Plano
    De 3 a 60 rpm
    0,15 A
    50/60 Hz
    340 x 295 x 160 mm
    395 mm
    295 mm
    FP
    De 20 a 120 en pasos de 10 minutos, función HOLD mín.