Learn More
Corning™ Agitador orbital LSE™ con plataforma plana
Ideal for staining and washing of fragile gels
1129.41€ - 1140.75€
Especificaciones
Órbita | 19 mm |
---|---|
Intervalo de velocidad | De 3 a 60 rpm |
Intervalo de temperatura (métrico) | De 4 °C a 70 °C |
Amperaje | 0,15 A |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11981991
|
Corning™
6782-FP |
Enchufe del Reino Unido |
1140.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10359009
|
Corning™
6781-FP |
Enchufe de la UE |
1129.41€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
The Corning LSE Low Speed Orbital Shaker includes a 30 x 30 cm platform and is ideal for staining and destaining gels, washing blots and general mixing applications. Speed can be set from 3 to 60 rpm and the timer can be set for up to 2 hours or for continuous operation.Especificaciones
19 mm | |
De 4 °C a 70 °C | |
50/60 Hz | |
340 x 295 x 160 mm | |
395 mm | |
295 mm | |
FP |
De 3 a 60 rpm | |
0,15 A | |
295 x 295 mm | |
160 mm | |
295 mm | |
5 kg | |
Plano |