Learn More
BRAND™ Vaso de precipitados graduado de perfil bajo de clase B
Fabricados con vidrio sodocálcico. Los tubos de cultivo de vidrio sodocálcico BRAND™ con tapón de rosca incluyen un tapón de rosca de polipropileno con junta de elastómero blanco y rosca GL. Esterilizables en autoclave a 121 °C.
Marca: BRAND™ 113943
Detalles adicionales : Peso : 2.62000kg
Descripción
- Fabricados con vidrio sodocálcico.
- Incluye un tapón de rosca de polipropileno con una junta de elastómero blanco y un rosca GL.
- Esterilizable en autoclave (121 °C).
Especificaciones
Polipropileno | |
Vidrio sodocálcico | |
GL 18 | |
Tapón de rosca |
180 mm | |
100/Paq. | |
18 mm | |
Tubo de cultivo |