Learn More
BRAND™ Vaso de precipitados graduado de perfil bajo de clase B
Fabricados con vidrio sodocálcico. Los tubos de cultivo de vidrio sodocálcico BRAND™ con tapón de rosca incluyen un tapón de rosca de polipropileno con junta de elastómero blanco y rosca GL. Esterilizables en autoclave a 121 °C.
71.75€ - 158.00€
Especificaciones
Material del cierre | Polipropileno |
---|---|
Material | Vidrio sodocálcico |
Cantidad | 100/Paq. |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Tipo de producto | Tubo de cultivo |
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10372941
|
BRAND™
113931 |
GL 14 | 100 mm |
101.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10742512
|
BRAND™
113935 |
GL 18 | 100 mm |
71.75€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10199640
|
BRAND™
113941 |
GL 18 | 160 mm |
133.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10313091
|
BRAND™
113943 |
GL 18 | 180 mm |
158.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Fabricado con vidrio sodocálcico.
- Incluye tapón de rosca de polipropileno con junta de elastómero blanco y rosca GL.
- Esterilizable en autoclave (121 °C).
Especificaciones
Polipropileno | |
100/Paq. | |
Tubo de cultivo |
Vidrio sodocálcico | |
Tapón de rosca |