Learn More
Cole-Parmer™ Bolsas de polietileno de baja densidad
Almacene una gran variedad de sólidos o polvos en estas bolsas de LDPE. Las bolsas de polietileno de baja densidad cubren sus necesidades de almacenamiento con un sólido cierre inferior.
Marca: Cole-Parmer™ 06505-14
Detalles adicionales : Peso : 2.97000kg
Descripción
- Selle con sellador térmico o bridas de bolsa
- Aptas para el almacenamiento general en el laboratorio
- Disponibles en diversos tamaños y grosores
Especificaciones
Bolsa de baja densidad | |
Polietileno | |
0,03 mil | |
254 mm |
Transparente | |
500 Unidad | |
254 x 203mm | |
203 mm |