Learn More
Cole-Parmer™ Bolsas de polietileno de baja densidad
Almacene una gran variedad de sólidos o polvos en estas bolsas de LDPE. Las bolsas de polietileno de baja densidad cubren sus necesidades de almacenamiento con un sólido cierre inferior.
66.15€ - 159.00€
Especificaciones
Descripción | Bolsa de baja densidad |
---|---|
Color | Transparente |
Material | Polietileno |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11729859
|
Cole-Parmer™
06505-08 |
178 x 127mm |
106.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11878631
|
Cole-Parmer™
06505-10 |
229 x 152mm |
81.80€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11749859
|
Cole-Parmer™
06505-16 |
305 x 254mm |
153.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11755648
|
Cole-Parmer™
06505-18 |
457 x 305mm |
159.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11868631
|
Cole-Parmer™
06505-02 |
127 x 76mm |
66.15€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12303820
|
Cole-Parmer™
06505-14 |
254 x 203mm |
122.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13415938
|
Cole-Parmer™
06505-12 |
457 x 152mm |
148.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Selle con sellador térmico o lazos de bolsa
- Aptas para almacenamiento general
- Disponibles en varios tamaños y grosores
Especificaciones
Bolsa de baja densidad | |
Transparente | |
Polietileno |