Learn More
Cole-Parmer™ Bolsas de polietileno de baja densidad
Almacene una gran variedad de sólidos o polvos en estas bolsas de LDPE. Las bolsas de polietileno de baja densidad cubren sus necesidades de almacenamiento con un sólido cierre inferior.
Marca: Cole-Parmer™ 06505-10
Detalles adicionales : Peso : 1.42200kg
Descripción
- Selle con sellador térmico o bridas de bolsa
- Aptas para el almacenamiento general en el laboratorio
- Disponibles en diversos tamaños y grosores
Especificaciones
Bolsa de baja densidad | |
Polietileno | |
2,50 mil | |
229 mm |
Transparente | |
500 Paq. | |
229 x 152mm | |
152 mm |