Learn More
Cole-Parmer™ Bolsas de polietileno de baja densidad
Almacene una gran variedad de sólidos o polvos en estas bolsas de LDPE. Las bolsas de polietileno de baja densidad cubren sus necesidades de almacenamiento con un sólido cierre inferior.
Marca: Cole-Parmer™ 06505-02
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Selle con sellador térmico o bridas de bolsa
- Aptas para el almacenamiento general en el laboratorio
- Disponibles en diversos tamaños y grosores
Especificaciones
Bolsa de baja densidad | |
Polietileno | |
2 mil | |
127 mm |
Transparente | |
1000 Unidad | |
127 x 76mm | |
76 mm |