Learn More
Fisherbrand™ Embudos analíticos de vástago largo
Polipropileno moldeado con rebordes externos y estrías exteriores para evitar el bloqueo de vapor
56.95€ - 104.00€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Ángulo | Recipiente de 58° |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | Longitud del tubo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | Longitud del tubo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11987904
|
Fisherbrand™
|
225 ml | 17,7 cm | 9,9cm |
93.45€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11977914
|
Fisherbrand™
|
50 ml | 10,9 cm | 6,5cm |
73.65€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11967914
|
Fisherbrand™
|
37 ml | 10,2 cm | 6,1cm |
64.40€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11987914
|
Fisherbrand™
|
100 ml | 14,1 cm | 8 cm |
104.00€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11977904
|
Fisherbrand™
|
150 ml | 16,1 cm | 8,8cm |
76.90€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11947914
|
Fisherbrand™
|
12 ml | 7,5 cm | 5,2cm |
56.95€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Molded polypropylene with external ridges and outside ribs to prevent vapor lock
- Pendientes en la superficie estriada interior para una filtración rápida
- Utilizan papel filtro estándar
- Esterilizables en autoclave hasta 120 °C (248 °F)
- Ángulo de bol de laboratorio: 58°
Especificaciones
Polipropileno | |
Recipiente de 58° | |
Sí |