Learn More
Fisherbrand™ Embudos analíticos de vástago largo
Polipropileno moldeado con rebordes externos y estrías exteriores para evitar el bloqueo de vapor
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
Molded polypropylene with external ridges and outside ribs to prevent vapor lock
- Pendientes en la superficie estriada interior para una filtración rápida
- Utilizan papel de filtro estándar
- Esterilizables en autoclave a 120 °C (248 °F)
- Ángulo del embudo: 58°
Especificaciones
3,4cm | |
Polipropileno | |
Recipiente de 58° | |
5,5cm |
12 ml | |
7,5 cm | |
Sí | |
5,2cm |