Learn More
Trajan Scientific and Medical™ LC PEEKsil™ Tubing
Mechanically robust polymer-sheathed fused silica tubing for use in HPLC systems.
44.10€ - 117.00€
Especificaciones
Tipo | Tubo de PEEKsil |
---|---|
Material | Sílice fundida con revestimiento de polímero |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Diámetro interior (métrico) | Longitud global (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Diámetro interior (métrico) | Longitud global (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15258763
|
Trajan Scientific and Medical™
0624293 |
1,6 mm | 0,075 mm | 200 mm |
117.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15258783
|
Trajan Scientific and Medical™
0624365 |
1,6 mm | 0,53 mm | 50 mm |
96.80€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15268733
|
Trajan Scientific and Medical™
0624217 |
1,6 mm | 0,3 mm | 200 mm |
117.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15268743
|
Trajan Scientific and Medical™
0624232 |
1,6 mm | 0,15 mm | 150 mm |
111.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15268753
|
Trajan Scientific and Medical™
0624254 |
1,6 mm | 0,05 mm | 150 mm |
111.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15268763
|
Trajan Scientific and Medical™
0624300 |
1,58 mm | 0,1 mm | 500 mm |
65.50€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15298763
|
Trajan Scientific and Medical™
0624303 |
1,58 mm | 0,1 mm | 200 mm |
117.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15248743
|
Trajan Scientific and Medical™
0624233 |
1,6 mm | 0,15 mm | 200 mm |
117.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15298753
|
Trajan Scientific and Medical™
0624263 |
0,8 mm | 0,05 mm | 150 mm |
44.10€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11991606
|
Trajan Scientific and Medical™
0624218 |
1,6 mm | 0,3 mm | 500 mm |
65.50€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15208773
|
Trajan Scientific and Medical™
0624304 |
1,6 mm | 0,1 mm | 150 mm |
111.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15258733
|
Trajan Scientific and Medical™
0624216 |
1,6 mm | 0,3 mm | 150 mm |
111.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15268783
|
Trajan Scientific and Medical™
0624367 |
1,6 mm | 0,53 mm | 150 mm |
111.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15238763
|
Trajan Scientific and Medical™
0624291 |
1,6 mm | 0,075 mm | 100 mm |
104.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15278733
|
Trajan Scientific and Medical™
0624225 |
1,6 mm | 0,025 mm | 50 mm |
96.80€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15298733
|
Trajan Scientific and Medical™
0624227 |
1,6 mm | 0,025 mm | 150 mm |
111.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15208733
|
Trajan Scientific and Medical™
0624204 |
1,6 mm | 0,2 mm | 200 mm |
117.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15208743
|
Trajan Scientific and Medical™
0624228 |
1,6 mm | 0,025 mm | 200 mm |
117.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15218733
|
Trajan Scientific and Medical™
0624205 |
1,6 mm | 0,2 mm | 150 mm |
111.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15218743
|
Trajan Scientific and Medical™
0624229 |
1,6 mm | 0,025 mm | 500 mm |
65.50€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15228743
|
Trajan Scientific and Medical™
0624230 |
1,6 mm | 0,15 mm | 50 mm |
96.80€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15228763
|
Trajan Scientific and Medical™
0624290 |
1,6 mm | 0,075 mm | 50 mm |
96.80€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15238733
|
Trajan Scientific and Medical™
0624214 |
1,6 mm | 0,3 mm | 50 mm |
96.80€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15238743
|
Trajan Scientific and Medical™
0624231 |
1,6 mm | 0,15 mm | 100 mm |
104.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15238783
|
Trajan Scientific and Medical™
0624354 |
1,6 mm | 0,175 mm | 150 mm |
111.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15248733
|
Trajan Scientific and Medical™
0624215 |
1,6 mm | 0,3 mm | 100 mm |
104.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15248763
|
Trajan Scientific and Medical™
0624292 |
1,6 mm | 0,075 mm | 150 mm |
111.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15248783
|
Trajan Scientific and Medical™
0624366 |
1,6 mm | 0,53 mm | 100 mm |
104.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15278723
|
Trajan Scientific and Medical™
0624201 |
1,6 mm | 0,2 mm | 500 mm |
65.50€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15278763
|
Trajan Scientific and Medical™
0624301 |
1,6 mm | 0,1 mm | 50 mm |
96.80€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15278783
|
Trajan Scientific and Medical™
0624370 |
1,6 mm | 0,53 mm | 500 mm |
65.50€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15288723
|
Trajan Scientific and Medical™
0624202 |
1,6 mm | 0,2 mm | 50 mm |
96.80€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15288733
|
Trajan Scientific and Medical™
0624226 |
1,6 mm | 0,025 mm | 100 mm |
104.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15288763
|
Trajan Scientific and Medical™
0624302 |
1,6 mm | 0,1 mm | 100 mm |
104.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15298723
|
Trajan Scientific and Medical™
0624203 |
1,6 mm | 0,2 mm | 100 mm |
104.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15258743
|
Trajan Scientific and Medical™
0624234 |
1,6 mm | 0,15 mm | 500 mm |
65.50€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Fused silica internal wall provides smooth surface, free of imperfections
- PEEKsil compatible with most organic solvents and resistant to strong acids
- Effective pH range of 0 to 10
- Flexibility ensures easy connection between columns, detectors and injectors
Especificaciones
Tubo de PEEKsil | |
Sílice fundida con revestimiento de polímero |