Learn More
Trajan Scientific and Medical™ LC PEEKsil™ Tubing
Mechanically robust polymer-sheathed fused silica tubing for use in HPLC systems.
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 0624354
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15238783
  • 111.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • La pared interna de sílice fundida tiene una superficie lisa libre de imperfecciones
  • El PEEKsil soporta la mayoría de los disolventes orgánicos y es resistente a los ácidos fuertes
  • Intervalo efectivo de pH de 0 a 10
  • Su flexibilidad garantiza una conexión sencilla entre columnas, detectores e inyectores
Especificaciones
Especificaciones
Tubo de PEEKsil
0,175 mm
150 mm
5/paq.
1,6 mm
Sílice fundida con revestimiento de polímero