Learn More
DWK Life Sciences Conjunto de microfiltración con soporte de vidrio fritado y junta esmerilada (47 mm) Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™
Recomendados para el análisis de filtración rutinario de líquidos corrosivos y la eliminación de partículas de disolventes para HPLC.
Marca: DWK Life Sciences 953845-0000
Detalles adicionales : Peso : 3.37500kg
Descripción
Recommended for routine filtration analysis of corrosive liquids and the removal of particulates from HPLC solvents
- La conexión esmerilada elimina la contaminación con ftalatos que puede producirse al utilizar tapones de silicona o neopreno.
- La base de soporte tiene una frita de vidrio de porosidad de 40 a 60 micrómetros y una conexión de vacío integrada, ubicada sobre la punta de goteo que evita la contaminación de la línea de vacío con gotas de la filtración.
- Cada aparato se suministra con un embudo, una abrazadera de aluminio anodizado, una base de soporte de vidrio fritado de 47 mm y un matraz de filtración.
- Las juntas son 40/35
- Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles y expansión 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
Especificaciones
Conjunto para microfiltración | |
Vidrio | |
Conjunto para microfiltración | |
1000 ml (embudo), 4000 ml (matraz) |