Learn More
DWK Life Sciences Conjunto de microfiltración con soporte de vidrio fritado y junta esmerilada (47 mm) Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™
Recomendados para el análisis de filtración rutinario de líquidos corrosivos y la eliminación de partículas de disolventes para HPLC.
1085.00€ - 1520.00€
Especificaciones
Descripción Conjunto para microfiltración
Material Vidrio
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11858482
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
953825-0000
300 ml (embudo), 1000 ml (matraz)
1085.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-12-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11868522
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
953835-0000
500 ml (embudo), 2000 ml (matraz)
1405.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-12-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11719055
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
953845-0000
1000 ml (embudo), 4000 ml (matraz)
1520.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-12-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Recommended for routine filtration analysis of corrosive liquids and the removal of particulates from HPLC solvents
Para membrana φ 47 o 90mm
• Conjunto para membrana φ 47mm
• Soporte de membrana de vidrio
Especificaciones
Especificaciones
Conjunto para microfiltración
Vidrio