Learn More
DWK Life Sciences Embudos Squibb de separación con forma de pera Kontes™ con tapón cónico estándar y tapón de llave de paso de PTFE esterilizable en autoclave
Se suministra con un tapón cónico de vidrio esmerilado estándar y un tapón de llave de paso de PTFE totalmente esterilizable en autoclave
Marca: DWK Life Sciences KC29048T1000
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
El instrumental de vidrio con revestimiento de plástico KimCote Kimble Chase™ proporciona una medida de seguridad adicional en caso de rotura
- Los tubos inferiores cuentan con un diámetro interno lo bastante grande para que una columna de líquido se interrumpa con la llave de paso cerrada, lo que a su vez permite una separación más completa y la eliminación de la necesidad de vaciar el embudo
- Diseñado a partir de las especificaciones de ASTM™ E1096, requisitos de tipo 4
Especificaciones
1000 ml | |
ASTM E1096, Tipo IV | |
1/caja | |
Vidrio |
Vidrio de borosilicato | |
60mm | |
4; PTFE | |
Embudo de separación Squibb |