Learn More
DWK Life Sciences Embudos Squibb de separación con forma de pera Kontes™ con tapón cónico estándar y tapón de llave de paso de PTFE esterilizable en autoclave
Se suministra con un tapón cónico de vidrio esmerilado estándar y un tapón de llave de paso de PTFE totalmente esterilizable en autoclave
703.80€ - 1448.40€
Especificaciones
Tipo de producto | Embudo de separación Squibb |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Certificaciones/conformidad | ASTM E1096, Tipo IV |
Longitud del tubo (métrico) | 60mm |
Material del tope | Vidrio |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Llaves de paso | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Llaves de paso | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11737979
|
DWK Life Sciences
KC29048T125 |
125 ml | 2; PTFE | 4/caja |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11767979
|
DWK Life Sciences
KC29048T1000 |
1000 ml | 4; PTFE | 1/caja |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
El instrumental de vidrio con revestimiento de plástico KimCote Kimble Chase™ proporciona una medida de seguridad adicional en caso de rotura
- Los tubos inferiores cuentan con un diámetro interno lo bastante grande para que una columna de líquido se interrumpa con la llave de paso cerrada, lo que a su vez permite una separación más completa y la eliminación de la necesidad de vaciar el embudo
- Diseñado a partir de las especificaciones de ASTM™ E1096, requisitos de tipo 4
Especificaciones
Embudo de separación Squibb | |
ASTM E1096, Tipo IV | |
Vidrio |
Vidrio de borosilicato | |
60mm |