Learn More
Instrumental de vidrio de filtración con membrana Kontes™
Se utiliza para la filtración rutinaria de líquidos corrosivos y la eliminación de partículas de disolventes de HPLC
122.00€ - 670.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11848522
|
Kimble Chase
953781-0000 |
Embudo, 1 l | Vidrio |
469.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11739055
|
Kimble Chase
953826-0000 |
Soporte, 40/35 junta | Vidrio fritado |
630.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11828502
|
Kimble Chase
953771-0000 |
Embudo, 500 ml | Vidrio |
322.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11818522
|
Kimble Chase
953751-0000 |
Embudo | Vidrio |
122.00€
cada uno Disponible descuento por volumen |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11729055
|
Kimble Chase
953829-0000 |
Matraz, 4 l | Vidrio |
670.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11888512
|
Kimble Chase
953828-0000 |
Flask, 2L | Vidrio |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- La conexión esmerilada elimina la contaminación con ftalatos que puede producirse al utilizar tapones de silicona o neopreno
- La base de soporte tiene una frita de vidrio de porosidad gruesa y una conexión de vacío integrada, ubicada sobre la punta de goteo que evita la contaminación de la línea de vacío con gotas de la filtración
Especificaciones
Microfiltration Apparatus |