Learn More
Instrumental de vidrio de filtración con membrana Kontes™
Se utiliza para la filtración rutinaria de líquidos corrosivos y la eliminación de partículas de disolventes de HPLC
Marca: Kimble Chase 953828-0000
Detalles adicionales : Peso : 1.50000kg
Descripción
- La conexión esmerilada elimina la contaminación con ftalatos que puede producirse al utilizar tapones de silicona o neopreno
- La base de soporte tiene una frita de vidrio de porosidad gruesa y una conexión de vacío integrada, ubicada sobre la punta de goteo que evita la contaminación de la línea de vacío con gotas de la filtración
Especificaciones
Flask, 2L | |
Microfiltration Apparatus | |
Vidrio | |
2 L |