Learn More
DWK Life Sciences Tapones de manguito de caucho blanco huecos Kontes™
El tapón hueco se ajusta al cuello de los aparatos de cristal. La serie 774261 se puede utilizar hasta 125 °C durante un máximo de 8 horas.
Marca:  DWK Life Sciences 774261-0014
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15857691
  • 59.30€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 29-11-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Hollow stopper fits into the neck of the glassware apparatus. Series 774261 may be used at up to 125°C for up to 8 hours.
  • Los tapones tipo toma con extensión de manguito encajan en el cuello del aparato para un sellado seguro
  • El diafragma se puede perforar con una aguja de jeringa
  • Se utilizan para la liberación de gases de los tubos de muestra de RMN, como ventilación de presión o para añadir un reactivo mediante una jeringa
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
1,4cm
Tubos de NMR, ventilación de presión o adición de reactivos con jeringa
Tapón con manguito a presión
Caucho
14/20