Learn More
DWK Life Sciences Tapones de manguito de caucho blanco huecos Kontes™
El tapón hueco se ajusta al cuello de los aparatos de cristal. La serie 774261 se puede utilizar hasta 125 °C durante un máximo de 8 horas.
59.30€ - 219.00€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Material | Caucho |
Tipo de producto | Tapón con manguito a presión |
Para utilizar con (equipo) | Tubos de NMR, ventilación de presión o adición de reactivos con jeringa |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15857691
|
DWK Life Sciences
774261-0014 |
1,4cm | 14/20 |
59.30€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 21-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12869518
|
DWK Life Sciences
774261-0024 |
2,4cm | 24/40; 24/20 |
219.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 21-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12859518
|
DWK Life Sciences
774261-0014 |
1,4cm | 14/20 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Hollow stopper fits into the neck of the glassware apparatus. Series 774261 may be used at up to 125°C for up to 8 hours.
- Los tapones tipo toma con extensión de manguito encajan en el cuello del aparato para un sellado seguro
- El diafragma se puede perforar con una aguja de jeringa
- Se utilizan para la liberación de gases de los tubos de muestra de RMN, como ventilación de presión o para añadir un reactivo mediante una jeringa
Especificaciones
Blanco | |
Caucho | |
Tapón con manguito a presión | |
Tubos de NMR, ventilación de presión o adición de reactivos con jeringa |