Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Systems Consumables
Optimice el rendimiento con los consumibles de sistemas Thermo Scientific™ KingFisher™, ideales para el procesamiento de partículas magnéticas.
Marca: Thermo Scientific™ 97002084
Detalles adicionales : Peso : 3.92810kg
Descripción
Optimice su rendimiento con los consumibles para sistemas Thermo Scientific™ KingFisher™, diseñados específicamente para su uso con el sistema KingFisher y perfectos para el procesamiento de partículas magnéticas debido a su baja afinidad de unión para biomoléculas. Los peines de puntas y las microplacas desechables, especialmente diseñados y fabricados en polipropileno, permiten una excelente recuperación de los gránulos magnéticos.
- Diseñados específicamente para su uso con el sistema KingFisher.
- Ideales para procesar partículas magnéticas debido a su baja afinidad de unión con las biomoléculas.
- Los peines de puntas y las microplacas desechables, especialmente diseñados y fabricados en polipropileno.
- Esto permite una excelente recuperación de las partículas magnéticas.
Especificaciones
200 μl | |
Procesamiento de partículas magnéticas | |
50/caja |
Placa KingFisher de 200 µl, 50 unidades/caja | |
Sistema KingFisher |
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.