Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Systems Consumables
Optimice el rendimiento con los consumibles de sistemas Thermo Scientific™ KingFisher™, ideales para el procesamiento de partículas magnéticas.
67.00€ - 296.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Procesamiento de partículas magnéticas |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Sistema KingFisher |
Cantidad | 50/caja |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11520625
|
Thermo Scientific™
97002070 |
Peine de puntas KingFisher, 50/caja |
67.00€
paquete de 50 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12673116
|
Thermo Scientific™
97002080 |
Placa KingFisher de 100 μl, 50 unidades/caja |
296.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12683116
|
Thermo Scientific™
97002084 |
Placa KingFisher de 200 µl, 50 unidades/caja |
293.00€
paquete de 50 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Optimice su rendimiento con los consumibles para sistemas Thermo Scientific™ KingFisher™, diseñados específicamente para su uso con el sistema KingFisher y perfectos para el procesamiento de partículas magnéticas debido a su baja afinidad de unión para biomoléculas. Los peines de puntas y las microplacas desechables, especialmente diseñados y fabricados en polipropileno, permiten una excelente recuperación de los gránulos magnéticos.
- Diseñados específicamente para su uso con el sistema KingFisher.
- Ideales para procesar partículas magnéticas debido a su baja afinidad de unión con las biomoléculas.
- Los peines de puntas y las microplacas desechables, especialmente diseñados y fabricados en polipropileno.
- Esto permite una excelente recuperación de las partículas magnéticas.
Especificaciones
Procesamiento de partículas magnéticas | |
Sistema KingFisher | |
50/caja |
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.