Learn More
DWK Life Sciences Matraces aforados de clase A de vidrio transparente de alta resistencia KIMAX™ con tapones de PE
Con tapones de polietileno
Marca: DWK Life Sciences 92812P500
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- La boca ancha facilita el acceso a la pipeta
- Las paredes resistentes y uniformes proporcionan mayor resistencia, durabilidad y seguridad
- Marcaciones grandes, permanentes y fáciles de leer
- Fondos interiores planos para agitación con barras agitadoras estándar
- Graduados para tolerancias volumétricas de clase A
- Calibrados para contener
- Los tamaños de 5 a 250 ml están calibrados para cumplir con la normativa ASTM™ E288“”
Especificaciones
Polietileno | |
Vidrio de borosilicato | |
28.7 cm | |
Sí | |
Plana |
500 ml | |
11.29 pulg | |
±0.2 ml | |
Ancho | |
19 |