Learn More
DWK Life Sciences Matraces aforados de clase A de vidrio transparente de alta resistencia KIMAX™ con tapones de PE
Con tapones de polietileno
377.00€ - 632.40€
Especificaciones
Material del cierre | Polietileno |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Graduated | Sí |
Mouth Style | Ancho |
Forma del fondo | Plana |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11842943
|
DWK Life Sciences
92812P50 |
50 ml |
377.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11862943
|
DWK Life Sciences
92812P500 |
500 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11852943
|
DWK Life Sciences
92812P250 |
250 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- La boca ancha facilita el acceso a la pipeta
- Las paredes resistentes y uniformes proporcionan mayor resistencia, durabilidad y seguridad
- Marcaciones grandes, permanentes y fáciles de leer
- Fondos interiores planos para agitación con barras agitadoras estándar
- Graduados para tolerancias volumétricas de clase A
- Calibrados para contener
- Los tamaños de 5 a 250 ml están calibrados para cumplir con la normativa ASTM™ E288“”
Especificaciones
Polietileno | |
Sí | |
Plana |
Vidrio de borosilicato | |
Ancho |