Learn More
DWK Life Sciences Tubos de vidrio con fondo cónico para centrífuga KIMAX™: capacidad de 15 ml
Resisten la centrifugación hasta 2980 RCF
Marca:  DWK Life Sciences 45164-15
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11825801
  • 377.00€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Resisten la centrifugación hasta 2980 RCF
  • Con fondo cónico
  • Los tubos están fabricados con vidrio de borosilicato conforme a los requisitos de vidrio de la especificación ASTM E438, Tipo I, Clase A o B
Especificaciones
Especificaciones
Para contener
15 ml
Vidrio de borosilicato
Cónicos
Cónicos
Punto de marca
Rojo permanente, 0,1 ml
2980 x g
USP, ASTM E 438
No
De 0 a 0,2 ml en ± 0,05 ml, de > 0,2 a 1 ml en ± 0,1 ml, de > 1 a 3 ml en ± 0,15 ml, > 3 ml en ± 0,2 ml
118 mm
Sin tapón
17 mm
Tubo para centrífuga