Learn More
DWK Life Sciences Tubos de vidrio con fondo cónico para centrífuga KIMAX™: capacidad de 15 ml
Resisten la centrifugación hasta 2980 RCF
147.00€ - 910.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | USP, ASTM E 438 |
---|---|
Capacidad (métrico) | 15 ml |
Material | Vidrio de borosilicato |
Forma | Cónicos |
Forma del fondo | Cónicos |
Código de producto | Marca | Desechables | Graduaciones | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Desechables | Graduaciones | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11850084
|
DWK Life Sciences
45165-15 |
No | 0,1 ml | 118 mm |
391.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11825801
|
DWK Life Sciences
45164-15 |
No | Rojo permanente, 0,1 ml | 118 mm |
377.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11845115
|
DWK Life Sciences
73790-15 |
Sí | 126 mm |
307.00€
paquete de 125 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11888452
|
DWK Life Sciences
45600-15_OLD |
No | 0,1 ml | 130 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11828542
|
DWK Life Sciences
45160-15 |
No | 118 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Resisten la centrifugación hasta 2980 RCF
- Con base cónica
- Los tubos están fabricados con vidrio de borosilicato conforme a los requisitos de vidrio de la especificación ASTM E438, Tipo I, Clase A o B
Especificaciones
USP, ASTM E 438 | |
Vidrio de borosilicato | |
Cónicos | |
Tubo para centrífuga |
15 ml | |
Cónicos | |
17 mm | |
2980 x g |