Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Right Angle without Tip O-Ring PTFE Plug HI-VAC Valves
For vacuum applications up to 5 x 10-7 torr
Marca:  DWK Life Sciences 826610-0012
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11702235
  • 225.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-01-2025
para ver el stock
Alertas:
Polyacetal knob is not recommended for use over 110°C.
Descripción
Descripción
  • Incluye una rosca externa de precisión para un control más preciso
  • Eje no giratorio con sello primario fabricado a partir de una junta tórica de FKM sobre un asiento cónico
  • Queda completamente abierta en 1-1/2 giros
  • Se usa para sangrado hasta medio giro
  • El eje de PTFE puede usarse de forma continuada a temperaturas de sistema de 230 °C o de forma intermitente a 275 °C
Especificaciones
Especificaciones
De 0 a 0,47 pulgadas
0 a 1,2 cm
Clavija PTFE
112
Válvula de ángulo recto
0,62 in
1,6 cm
Vidrio de borosilicato
0 a 12 mm