Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Right Angle without Tip O-Ring PTFE Plug HI-VAC Valves
For vacuum applications up to 5 x 10-7 torr
125.00€ - 225.00€
Especificaciones
Incluye | Clavija PTFE |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Tipo | Válvula de ángulo recto |
Alertas:
Polyacetal knob is not recommended for use over 110°C.
Código de producto | Marca | Tamaño del orificio (imperial) | Diámetro exterior del tubo (imperial) | temp | Tamaño de junta tórica del eje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño del orificio (imperial) | Diámetro exterior del tubo (imperial) | temp | Tamaño de junta tórica del eje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11702235
|
DWK Life Sciences
826610-0012 |
De 0 a 0,47 pulgadas | 0,62 in | 0 a 12 mm | 112 |
225.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-01-2025 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11792225
|
DWK Life Sciences
826610-0004 |
De 0 a 0,15 pulgadas | 0,3 in | 0 a 4 mm | 010 |
125.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
- Comes with precision external thread for fine control
- Non-rotating shaft with primary seal made with FKM o-ring on tapered seat
- Full open position at 1-1/2 turns
- Used as bleed at up to half turn
- PTFE shaft can be used continuously at system temperatures of 230°C or intermittently at 275°C
Especificaciones
Clavija PTFE | |
Vidrio de borosilicato | |
Válvula de ángulo recto |