Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ FlexColumn™ Economy Columns
Ideal for use with FPLC™ systems, peristaltic pumps, or gravity flow to 15psi
Marca: DWK Life Sciences 420400-0704
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Utilice columnas con intercambio de iones, afinidad, filtración en gel y medios de interacción hidrófoba.
- Vidrio de borosilicato duradero
- Los extremos de la columna esmerilados con precisión forman cierres positivos con tapones por lo que no presentarán fugas ni se “estirarán” bajo presión
- Tapón de rosca de depósito fácil de retirar no saldrá expulsado bajo presión
- El depósito acepta embudos y depósitos de vidrio complementarios
- Conexiones de entrada y salida de polipropileno Luer-Lock
- El soporte del lecho tiene un disco de polietileno de 20 μm que retiene la mayoría de medios para cromatografía acuosa de baja presión
- Las columnas aceptan adaptadores de flujo para ajustar la altura del lecho Flex-Column (se piden por separado)
Adaptadores de flujo no disponibles
Especificaciones
7 mm | |
Sí | |
Columna de cromatografía Economy | |
14,5 psi | |
1,5 ml | |
Vidrio borosilicatado (Tipo I clase A) | |
Luer Lock macho | |
2N NaOH o etanol al 100 % |
De 0 a 50 °C | |
Medios de interacción hidrófoba, filtración en gel, afinidad e intercambio iónico | |
10 | |
20 μm | |
40 mm | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
0,39cm3 |