Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ FlexColumn™ Economy Columns
Ideal for use with FPLC™ systems, peristaltic pumps, or gravity flow to 15psi
43.70€ - 455.00€
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) | 7 mm |
---|---|
Tipo | Columna de cromatografía Economy |
Con desactivación terminal | Sí |
Para utilizar con (aplicación) | Medios de interacción hidrófoba, filtración en gel, afinidad e intercambio iónico |
Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 a 50 °C |
Código de producto | Marca | Capacidad de columna | Longitud (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad de columna | Longitud (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15244095
|
DWK Life Sciences
420401-0710 |
4 ml | 100 mm | 1 |
43.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12746768
|
DWK Life Sciences
420401-0730 |
12 ml | 300 mm | 1 |
78.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12756768
|
DWK Life Sciences
420401-0750 |
19 ml | 500 mm | 1 |
78.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11702354
|
DWK Life Sciences
420400-0704 |
1,5 ml | 40 mm | 10 |
361.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11732354
|
DWK Life Sciences
420400-0730 |
12 ml | 300 mm | 10 |
455.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Use columns with ion-exchange, affinity, gel filtration, and hydrophobic interaction media.
- Durable borosilicate glass
- Precision-ground column ends form positive seals with endcaps so they don't leak or “creep” under pressure
- Threaded, easy to remove reservoir cap won't pop off under pressure
- Reservoir accepts accessory funnels and glass reservoirs
- Luer-Lock polypropylene inlet and outlet fittings
- Bed support has a 20μm polyethylene disc that retains most media for low-pressure aqueous chromatography
- Columns accept flow adapters for adjusting Flex-Column bed height (order adapters separately)
Flow adapters not available
Especificaciones
7 mm | |
Sí | |
De 0 a 50 °C | |
20 μm | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
0,39cm3 |
Columna de cromatografía Economy | |
Medios de interacción hidrófoba, filtración en gel, afinidad e intercambio iónico | |
14,5 psi | |
Vidrio borosilicatado (Tipo I clase A) | |
Luer Lock macho | |
2N NaOH o etanol al 100 % |