Learn More
DWK Life Sciences Accesorios y piezas de repuesto de conjuntos de filtración Kontes™ para Ultra-Ware™
47 mm con soporte de acero inoxidable
Marca:  DWK Life Sciences 45066A-20125
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11887513
  • 1560.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 08-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Conjunto para microfiltración 1 000 ml
  • Embudo, 4 000 ml
  • Matraz, vidrio de borosilicato, 47 mm
  • Soporte de vidrio y junta esmerilada de 90 mm
  • Pinza de aluminio anodizado y matraz de filtración
Especificaciones
Especificaciones
Conjunto para microfiltración
Vidrio de borosilicato
1000 mL
Certificados
Ver productos accesorios