Learn More
DWK Life Sciences Accesorios y piezas de repuesto de conjuntos de filtración Kontes™ para Ultra-Ware™
47 mm con soporte de acero inoxidable
206.00€ - 1560.00€
Produktcode | Marke | Descripción | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Descripción | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11863123
|
DWK Life Sciences
953852-0001 |
Soporte de vidrio | Acero inoxidable |
480.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11873113
|
DWK Life Sciences
953752-0001 |
Soporte de vidrio fritado | Vidrio fritado |
282.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11878522
|
DWK Life Sciences
953801-0001 |
Base de soporte de vidrio; articulación externa ST: 40/35 | Vidrio |
206.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11887513
|
DWK Life Sciences
45066A-20125 |
Conjunto para microfiltración | Vidrio de borosilicato |
1560.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Beschreibung
- Conjunto para microfiltración 1000 ml
- Embudo, 4000 l
- Matraz, vidrio de borosilicato, 47 mm
- Soporte de vidrio y junta esmerilada de 90 mm
- Pinza de aluminio anodizado y matraz de filtración