Learn More
DWK Life Sciences Accesorios y piezas de repuesto de conjuntos de filtración Kontes™ para Ultra-Ware™
47 mm con soporte de acero inoxidable
Marca:  DWK Life Sciences 953801-0001
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11878522
  • 206.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 07-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Conjunto para microfiltración 1000 ml
  • Embudo, 4000 l
  • Matraz, vidrio de borosilicato, 47 mm
  • Soporte de vidrio y junta esmerilada de 90 mm
  • Pinza de aluminio anodizado y matraz de filtración
Especificaciones
Especificaciones
Base de soporte de vidrio; articulación externa ST: 40/35
Conjunto de microfiltración Ultra-Ware 47 mm
Vidrio
47 mm