Learn More
DWK Life Sciences Matraces de filtración KIMAX™ con brazo lateral
Paredes resistentes con escala graduada, tubo lateral, cuello mecanizado
241.74€ - 999.60€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ASTM E1406, Type II, Class I |
---|---|
Material | Borosilicate Glass |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12774417
|
DWK Life Sciences
27060-1000 |
1000 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12794417
|
DWK Life Sciences
27060-4000 |
4000 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Heavy walled with graduated scale, side tubulation, tooled neck
- Tamaños de 25, 50 y 125 ml aptos para microanálisis
- Los tamaños de 25 y 500 ml tienen conexiones de manguera laterales para tubos flexibles de 8 cm (0.3125 pulg)
- Los tamaños de 1000 ml y más grandes aceptan tubos con diámetro interno de 0.375 cm (0.375 pulg)
Compliance
Designed from ASTM™ E 1406, Type II requirements
Especificaciones
ASTM E1406, Type II, Class I | |
Borosilicate Glass |