Learn More
DWK Life Sciences Matraces de filtración KIMAX™ con brazo lateral
Paredes resistentes con escala graduada, tubo lateral, cuello mecanizado
Marca: DWK Life Sciences 27060-1000
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Heavy walled with graduated scale, side tubulation, tooled neck
- Tamaños de 25, 50 y 125 ml aptos para microanálisis
- Los tamaños de 25 y 500 ml tienen conexiones de manguera laterales para tubos flexibles de 8 cm (0.3125 pulg)
- Los tamaños de 1000 ml y más grandes aceptan tubos con diámetro interno de 0.375 cm (0.375 pulg)
Compliance
Designed from ASTM™ E 1406, Type II requirements
Especificaciones
ASTM E1406, Tipo II, Clase I | |
1000 mL | |
De 300 a 1000 ml | |
9.37 pulg | |
Yes | |
Flat | |
8 |
5.3 pulg | |
Vidrio borosilicatado | |
50 mL | |
23.8 cm | |
Class I | |
13.5 cm |