Learn More
DWK Life Sciences Matraces KIMAX™ Colorware™
Las graduaciones en esmalte de colores mejoran la legibilidad e indican volúmenes aproximados
Marca: DWK Life Sciences 26500Y50
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Las graduaciones de esmalte de colores mejoran la legibilidad e indican volúmenes aproximados
- Boca estrecha
- El área de rotulación con acabado mate duradero proporciona una buena superficie de escritura
- Sin tapones
Compliance
Designed from ASTM™ E 1404, Type I, Class 1 requirements
Especificaciones
Caucho | |
1.96 pulg | |
Vidrio de borosilicato | |
10 ml | |
7.8 cm | |
Estrecha | |
1 |
Graduaciones de escala de esmalte cerámico de color amarillo dorado | |
50 ml | |
De 20 a 50 ml | |
3.07 pulg | |
Marcado con acabado mate | |
50mm |