Learn More
DWK Life Sciences Matraces KIMAX™ Colorware™
Las graduaciones en esmalte de colores mejoran la legibilidad e indican volúmenes aproximados
99.30€ - 130.00€
Especificaciones
Material del cierre | Caucho |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Superficie de escritura | Marcado con acabado mate |
Mouth Style | Estrecha |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11733839
|
DWK Life Sciences
26500G-250 |
250 ml | Escala de esmalte cerámico de color verde brillante |
130.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 22-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11812330
|
DWK Life Sciences
26500R-250 |
250 ml | Graduaciones de escala de esmalte cerámico de color rojo intenso |
130.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 22-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11748083
|
DWK Life Sciences
26500Y250 |
250 ml | Graduaciones de escala de esmalte cerámico de color amarillo dorado |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11707953
|
DWK Life Sciences
26500Y50 |
50 ml | Graduaciones de escala de esmalte cerámico de color amarillo dorado |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11702464
|
DWK Life Sciences
26500B250 |
250 ml | Escala de esmalte cerámico de color azul brillante |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Las graduaciones de esmalte de colores mejoran la legibilidad e indican volúmenes aproximados
- Boca estrecha
- El área de rotulación con acabado mate duradero proporciona una buena superficie de escritura
- Sin tapones
Compliance
Diseñados según los requisitos de ASTM™ E 1404 Tipo I, Clase 1
Especificaciones
Caucho | |
Vidrio de borosilicato | |
Marcado con acabado mate | |
Estrecha |