Learn More
DWK Life Sciences Buretas con cavidad de precisión KIMAX™ con llave de paso de PTFE
Tubos
448.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Valoraciones de uso general que requieren precisión volumétrica trazable |
Incluye | Tapa antipolvo |
Báscula | Blanco |
Llaves de paso | Recto |
Includes: No. 2 PTFE stopcock and KimKap™ dust cap.
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduaciones | Longitud (imperial) | Tolerancia | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduaciones | Longitud (imperial) | Tolerancia | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12201368
|
DWK Life Sciences
17027F50 |
50 ml | 0,1 ml | 29,33 in | ±0,05 ml |
448.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Class A
- Tubos de calibre de precisión
- Escala blanca duradera
- Marcadas de forma permanente con número de serie individual
Certifications
A certificate is provided to indicate instrument traceability to standards provided by NIST™.
Compliance
- Meet ASTM™ E 287
- 4 1/2 in. (115mm) delivery stem on 10mL size meets ASTM D 664
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Tapa antipolvo | |
Recto | |
Bureta con cavidad | |
ASTM E287, ASTM E438, ASTM E542, ASTM E694 |
Valoraciones de uso general que requieren precisión volumétrica trazable | |
Blanco | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Clase A |