Learn More
DWK Life Sciences Buretas con cavidad de precisión KIMAX™ con llave de paso de PTFE
Tubos
Marca:  DWK Life Sciences 17027F50
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12201368
  • 448.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes: Llave de paso n.º2 de PTFE y cubierta antipolvo KimKap™.
Descripción
Descripción
Class A
  • Tubos de calibre de precisión
  • Escala blanca duradera
  • Marcadas de forma permanente con número de serie individual
  • Se vende en una caja de 1
Certifications
Se proporciona un certificado para indicar la trazabilidad del instrumento según las normas del NIST™.
Compliance
  • Compatible con ASTM™ E 287
  • Vástago de administración de 115 mm en tamaños de 10 ml; cumple con la ASTM D 664
Especificaciones
Especificaciones
50 ml
Vidrio de borosilicato
Valoraciones de uso general que requieren precisión volumétrica trazable
Tapa antipolvo
Recto
±0,05 ml
Bureta con cavidad
ASTM E287, ASTM E438, ASTM E542, ASTM E694
745 mm
0,1 ml
29,33 in
Blanco
Politetrafluoroetileno (PTFE)
0,1 ml
Clase A