Learn More
DWK Life Sciences Tapones desechables Kim-Kap™
Disponibles en color natural (transparente) o en una selección de cuatro colores
Marca:  DWK Life Sciences 73665-18
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10492375
  • 204.34€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Disponibles en color natural (transparente) o en una selección de cuatro colores
  • Para tubos de cultivo con extremos lisos
  • Mantenga estéril el contenido del tubo sin necesidad de taponarlo con algodón
  • Polipropileno
  • Esterilizable en autoclave
Los tapones para instrumental con un D.E. de 38 mm están diseñados para los matraces de cultivo con deflector.
Especificaciones
Especificaciones
Push Cap
Polipropileno
Non-sterile
Sí
Esterilizable en autoclave
Azul
18 mm (D.E.) Tubos de cultivo con extremos lisos