Learn More
DWK Life Sciences Tapones desechables Kim-Kap™
Disponibles en color natural (transparente) o en una selección de cuatro colores
57.55€ - 338.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tapón |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Polipropileno |
Esterilidad | Non-sterile |
Desechables | Sí |
Código de producto | Marca | Color | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10799335
|
DWK Life Sciences
73660-20 |
Natural | 20 mm (D.E.) Tubos de cultivo con extremos lisos |
125.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11758283
|
DWK Life Sciences
73660-13 |
Natural | Tubos de cultivo con extremos lisos y diámetro externo de 13 mm |
57.55€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10399924
|
DWK Life Sciences
73660-16 |
Natural | Tubos de cultivo con extremos lisos y diámetro externo de 16 mm |
132.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10349594
|
DWK Life Sciences
73660-38 |
Natural | 38 mm (D.E.) Tubos de cultivo con extremos lisos |
229.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10024174
|
DWK Life Sciences
73662-16 |
Rojo | Tubos de cultivo con extremos lisos y diámetro externo de 16 mm |
156.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10369934
|
DWK Life Sciences
73664-16 |
Amarillo | Tubos de cultivo con extremos lisos y diámetro externo de 16 mm |
156.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10451815
|
DWK Life Sciences
73663-16 |
Verde | Tubos de cultivo con extremos lisos y diámetro externo de 16 mm |
156.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10626285
|
DWK Life Sciences
73663-18 |
Verde | 18 mm (D.E.) Tubos de cultivo con extremos lisos |
198.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10195414
|
DWK Life Sciences
73665-16 |
Azul | Tubos de cultivo con extremos lisos y diámetro externo de 16 mm |
156.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10492375
|
DWK Life Sciences
73665-18 |
Azul | 18 mm (D.E.) Tubos de cultivo con extremos lisos |
198.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10257774
|
DWK Life Sciences
73664-18 |
Amarillo | 18 mm (D.E.) Tubos de cultivo con extremos lisos |
198.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10638205
|
DWK Life Sciences
73664-25 |
Amarillo | 25 mm (D.E.) Tubos de cultivo con extremos lisos |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11778283
|
DWK Life Sciences
73660-18 |
Natural | 18 mm (D.E.) Tubos de cultivo con extremos lisos |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11760734
|
DWK Life Sciences
73660-25 |
Natural | 25 mm (D.E.) Tubos de cultivo con extremos lisos |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Disponibles en color natural (transparente) o en una selección de cuatro colores
- Para tubos de cultivo con extremo liso
- Mantenga estéril el contenido del tubo sin necesidad de tapones de algodón
- Polipropileno
- Esterilizable en autoclave
Los tapones para D.E. de 38 mm se han diseñado para matraces de cultivo con deflector.
Especificaciones
Tapón | |
Polipropileno | |
Sí |
Esterilizable en autoclave | |
Non-sterile |