Learn More
DWK Life Sciences Tapones desechables Kim-Kap™
Disponibles en color natural (transparente) o en una selección de cuatro colores
Marca:  DWK Life Sciences 73660-38
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10349594
  • 229.00€ / paquete de 250
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Disponibles en color natural (transparente) o en una selección de cuatro colores
  • Para tubos de cultivo con extremos lisos
  • Mantenga estéril el contenido del tubo sin necesidad de taponarlo con algodón
  • Polipropileno
  • Esterilizables en autoclave
Los tapones para instrumental con un DE de 38 mm están diseñados para los matraces de cultivo con deflector.
Especificaciones
Especificaciones
Tapón
Polipropileno
Non-sterile
Esterilizable en autoclave
Natural
38 mm (D.E.) Tubos de cultivo con extremos lisos