Learn More
Justrite™ EcoPolyBlend™ DrumSheds™
Los DrumSheds para exteriores resistentes a la intemperie ofrecen un control de derrames de alto rendimiento.
Marca: Justrite™ 28676
Detalles adicionales : Peso : 161.93245kg
Descripción
DrumSheds ofrece un diseño robusto hecho de un 55 % de polietileno reciclado con cómodas puertas superiores enrollables que permiten el acceso desde la parte delantera o trasera.
- Las cavidades delanteras y traseras de la carretilla elevadora facilitan la reubicación de cobertizos vacíos.
- El colector de palés a prueba de fugas conforme con EPA/SPCC incorpora una rejilla de cubierta gruesa y duradera que se retira para facilitar la inspección y la limpieza de los derrames.
- Una amplia apertura de la puerta de 132 cm facilita el almacenamiento de las cargas paletizadas.
- El espacioso interior ofrece un amplio espacio superior para acomodar las operaciones de trabajo con embudos o bombas.
- Las características de seguridad incluyen la capacidad de conexión a tierra y ubicaciones para pernos de anclaje integrales para lograr resistencia al viento.
- Las orejetas moldeadas aceptan candados opcionales para mayor seguridad.
- La rampa para palés negra está compuesta de 100 % materiales reciclados.
Información de órdenes
Se envía totalmente montado.
Especificaciones
SPCC, EPA, NFPA, OSHA | |
79 gal | |
Polietileno | |
Ofrecen un control de derrames de alto rendimiento | |
Puerta superior enrollable | |
2268 kg | |
154,3 cm | |
191,13 cm | |
153,67 cm | |
155,5 kg |
Amarillo/Negro | |
299 l | |
Cobertizo de almacenamiento de bidones | |
4 bidones | |
5000 lb | |
60,75 in | |
75,25 in | |
60,5 in | |
343 lb |