Learn More
Justrite™ EcoPolyBlend™ DrumSheds™
Los DrumSheds para exteriores resistentes a la intemperie ofrecen un control de derrames de alto rendimiento.
2684.64€ - 3074.28€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | SPCC, EPA, NFPA, OSHA |
---|---|
Color | Amarillo/Negro |
Material | Polietileno |
Tipo | Cobertizo de almacenamiento de bidones |
Para utilizar con (aplicación) | Ofrecen un control de derrames de alto rendimiento |
Código de producto | Marca | Tipo | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11959395
|
Justrite™
28675 |
Cobertizo de almacenamiento de bidones | 2 bidones |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11969395
|
Justrite™
28676 |
Cobertizo de almacenamiento de bidones | 4 bidones |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
DrumSheds ofrece un diseño robusto hecho de un 55 % de polietileno reciclado con cómodas puertas superiores enrollables que permiten el acceso desde la parte delantera o trasera.
- Las cavidades delanteras y traseras de la carretilla elevadora facilitan la reubicación de cobertizos vacíos.
- El colector de palés a prueba de fugas conforme con EPA/SPCC incorpora una rejilla de cubierta gruesa y duradera que se retira para facilitar la inspección y la limpieza de los derrames.
- Una amplia apertura de la puerta de 132 cm facilita el almacenamiento de las cargas paletizadas.
- El espacioso interior ofrece un amplio espacio superior para acomodar las operaciones de trabajo con embudos o bombas.
- Las características de seguridad incluyen la capacidad de conexión a tierra y ubicaciones para pernos de anclaje integrales para lograr resistencia al viento.
- Las orejetas moldeadas aceptan candados opcionales para mayor seguridad.
- La rampa para palets negra está compuesta de 100 % materiales reciclados.
Información de órdenes
Ships fully assembled.
Especificaciones
SPCC, EPA, NFPA, OSHA | |
Polietileno | |
Ofrecen un control de derrames de alto rendimiento | |
60,75 in | |
75,25 in |
Amarillo/Negro | |
Cobertizo de almacenamiento de bidones | |
Puerta superior enrollable | |
154,3 cm | |
191,13 cm |