Learn More
3M™ Kits turbo de aire eléctrico Jupiter™
Ready-to-use starter kits feature everything needed for filtration in the laboratory. Complete with electronic audible and visual alarms in the event of low battery and/or low air flow.
Marca: 3M™ 7000079735
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Cómodo cinturón de alta descontaminación
- Indicador de caudal de aire y tubo de calibración
- Par de prefiltros y filtros de vapor orgánico y partículas (A2P)
- Ajuste de longitud del tubo de respiración
- Batería de 8 horas recargable (NiMH) y un cargador de batería
Especificaciones
8 h | |
A2P | |
Protección contra gases, vapores y partículas, o bien una combinación de contaminantes por filtro utilizado | |
56480 |
NiMH | |
Kit Jupiter | |
Unidad turbo eléctrica, cinta de descontaminación, tubo de calibración e indicador de flujo de aire, 2 filtros A2P, prefiltros, tubo de respiración, batería recargables, cargador de baterías | |
1 unidad |