Learn More
3M™ Kits turbo de aire eléctrico Jupiter™
Ready-to-use starter kits feature everything needed for filtration in the laboratory. Complete with electronic audible and visual alarms in the event of low battery and/or low air flow.
959.28€ - 1595.00€
Especificaciones
Duración de la batería 8 h
Batería, tipo Recargable de NiMH
Tipo de filtro OV/HE Filter
Tipo de producto Respirador reutilizable con media máscara
Para utilizar con (aplicación) Protección contra gases, vapores y partículas, o bien una combinación de contaminantes por filtro utilizado
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tipo de filtro Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de filtro Precio Cantidad y disponibilidad  
11741403
Ver documentos Detalles de la promoción
3M™
7000079735
A2P Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
13443696
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
3M™
7000044295
OV/HE Filter Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • High comfort decontamination belt
  • Air Flow Indicator and Calibration tube
  • Pair of Organic Vapour and Particulate (A2P) Filters and Prefilters
  • Length-adjusting breathing tube
  • 8-hour rechargeable battery (NiMH) and a battery charger
Especificaciones
Especificaciones
8 h
OV/HE Filter
Protección contra gases, vapores y partículas, o bien una combinación de contaminantes por filtro utilizado
Recargable de NiMH
Respirador reutilizable con media máscara
Unidad