Learn More
Saint Gobain Life Sciences Versilon™ Iso-Versinic Tubing
Fluoroelastomer, chemical transfer Versilon™ Iso-Versinic Tubing is ideal for transferring highly aggressive chemicals.
Marca:  Saint Gobain Life Sciences 770300-05
Detalles adicionales : Peso : 0.27000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11787283
  • 190.00€ / 5 metros
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Descripción
Descripción
  • Extraordinaria resistencia química a ácidos fuertes, disolventes clorados y alcoholes.
  • Resistentes a las llamas
  • Resistencia a la temperatura de – 20 a 200 °C (posiblemente 300 °C)
Especificaciones
Especificaciones
Transfer Tubing
0.24 in.
Fluoroelastómero de alto rendimiento
16.4 ft.
0.06 in.
Para la transferencia de productos químicos altamente agresivos
-20 °C
Negro
392°F
Autoclavable
6 mm
9 mm
5 m
1,5 mm
-4°F
1/pack
70 (Shore A)
de 200 °C