Learn More
Saint Gobain Life Sciences Versilon™ Iso-Versinic Tubing
Fluoroelastomer, chemical transfer Versilon™ Iso-Versinic Tubing is ideal for transferring highly aggressive chemicals.
59.95€ - 623.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Transfer Tubing |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Fluoroelastómero de alto rendimiento |
Longitud global (imperial) | 16.4 ft. |
Longitud global (métrico) | 5 m |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11797283
|
Saint Gobain Life Sciences
770420-05 |
10 mm | 14 mm | 2 mm |
340.00€
5 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11707293
|
Saint Gobain Life Sciences
770440-05 |
12 mm | 17 mm | 2,5 mm |
498.00€
5 metros |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10507724
|
Saint Gobain Life Sciences
770320-05 |
6 mm | 12 mm | 3 mm |
381.00€
5 metros |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11777283
|
Saint Gobain Life Sciences
770260-05 |
5 mm | 8 mm | 1,5 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11763986
|
Saint Gobain Life Sciences
770180-05 |
3 mm | 5 mm | 1 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11773986
|
Saint Gobain Life Sciences
770250-05 |
4 mm | 8 mm | 13 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11767283
|
Saint Gobain Life Sciences
770060-05 |
1 mm | 3 mm | 1 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10412091
|
Saint Gobain Life Sciences
770130-05 |
2 mm | 4 mm | 1 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11780105
|
Saint Gobain Life Sciences
770310-05 |
6 mm | 10 mm | 2 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11787283
|
Saint Gobain Life Sciences
770300-05 |
6 mm | 9 mm | 1,5 mm |
190.00€
5 metros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10643095
|
Saint Gobain Life Sciences
770360-05 |
8 mm | 11 mm | 1,5 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10649553
|
Saint Gobain Life Sciences
770260-05 |
5 mm | 8 mm | 1,5 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Aplicaciones: transferencia de ácidos fuertes y disolventes a alta temperatura• Tubo Iso-Versinic™
Especificaciones
Transfer Tubing | |
Fluoroelastómero de alto rendimiento | |
5 m | |
-20 °C | |
de 200 °C |
Esterilizable en autoclave | |
16.4 ft. | |
Para la transferencia de productos químicos altamente agresivos | |
Negro |